380369
o-Tolidine dihydrochloride
97%
Sinônimo(s):
3,3′-Dimethylbenzidine dihydrochloride, 4,4′-Bianisidine dihydrochloride, 4,4′-Diamino-3,3′-dimethylbiphenyl dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Advertência
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?