Documentos Principais
379484
Sigma-Aldrich
Sodium benzyloxide solution
1.0 M in benzyl alcohol
Sinônimo(s):
Sodium benzenemethanolate, Sodium benzylate, Sodium phenylmethoxide
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2ONa
Número CAS:
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for analytical purposes
Formulário
liquid
concentração
1.0 M in benzyl alcohol
p.e.
203-205 °C
densidade
1.077 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7O.Na/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
chave InChI
LFQULJPVXNYWAG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)