Key Documents
379476
Sigma-Aldrich
2,6-Dihydroxy-4-methyl-3-pyridinecarbonitrile
99%
Sinônimo(s):
2,6-Dihydroxy-3-cyano-4-methylpyridine, 3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-methylpyridine, 3-Cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
pf
315 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)nc(O)c1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-4-2-6(10)9-7(11)5(4)3-8/h2H,1H3,(H2,9,10,11)
chave InChI
YRGYYQCOWUULNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3