379247
Tetradecafluorohexane
A mixture of perfluorinated hexanes, 95%
Sinônimo(s):
Perfluorohexane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
Impurezas
5% perfluoropentane
índice de refração
n20/D 1.252 (lit.)
pb
58-60 °C (lit.)
pf
-74 °C (lit.)
densidade
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
chave InChI
ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves