379220
(−)-Ambroxide
99%
Sinônimo(s):
1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo[8.3.0.04,9]tridecane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −29°, c = 1 in toluene
pf
74-76 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)OCC[C@H]23
InChI
1S/C16H28O/c1-14(2)8-5-9-15(3)12(14)6-10-16(4)13(15)7-11-17-16/h12-13H,5-11H2,1-4H3/t12-,13+,15-,16+/m0/s1
chave InChI
YPZUZOLGGMJZJO-LQKXBSAESA-N
Descrição geral
Aplicação
- To prepare (+)-sclareolide through C−H oxidation strategy.
- As a substrate in C(sp3)-H alkylation/arylation studies of ethers.
- As a substrate in the study of ethereal hydrocarbon hydroperoxidation using singlet O2.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1