Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
pb
91-93 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CC#N)OCC
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
WBOXEOCWOCJQNK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter