Documentos Principais
378089
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-diisocyanate
average Mn ~3,000
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NCO)NHCO2(CF2CF2O)x(CF2O)yCONHC6H3(NCO)CH3
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
peso molecular
average Mn ~3,000
índice de refração
n20/D 1.352 (lit.)
viscosidade
7000 cSt(20 °C)(lit.)
densidade
1.788 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(O)(F)F.FC1OC1F.Cc2ccc(NC(O)=O)cc2N=C=O
Descrição geral
Ethylene to methylene ratio 1:1
Aplicação
Reacts with alcohols and acids to form urethanes and amides, with lower coefficient of friction, wear and Tg.
forma física
Aromatic diisocyanate.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)