377627
2-Imino-1-imidazolidineacetic acid
98%
Sinônimo(s):
1-Carboxymethyl-2-iminoimidazolidine, Cyclocreatine
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
solid
solubilidade
1 M HCl: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN1CCNC1=N
InChI
1S/C5H9N3O2/c6-5-7-1-2-8(5)3-4(9)10/h1-3H2,(H2,6,7)(H,9,10)
chave InChI
AMHZIUVRYRVYBA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Growth inhibition of Hodgkin disease-derived cell lines
Investigations into effects in rat hepatocarcinogenesis model
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?