Documentos Principais
377325
Sigma-Aldrich
N-[Bis(methylthio)methylene]glycine methyl ester
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3S)2C=NCH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
193.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.547 (lit.)
densidade
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CN=C(SC)SC
InChI
1S/C6H11NO2S2/c1-9-5(8)4-7-6(10-2)11-3/h4H2,1-3H3
chave InChI
XZAPFOKZCXRSDH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)