Documentos
376698
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
163.17
Beilstein:
131918
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +48°, c = 2 in chloroform
pf
129-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N[C@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
chave InChI
QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Aplicação
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis which is easily recycled under mild conditions, thus enhancing its commercial potential. For a recent review, see Aldrichimica Acta .
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)