Key Documents
375799
Sigma-Aldrich
L-Serinamide hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(NH2)CONH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
140.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +14°, c = 1 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
185-188 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CO)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-2(1-6)3(5)7;/h2,6H,1,4H2,(H2,5,7);1H/t2-;/m0./s1
chave InChI
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)