Key Documents
375373
Sigma-Aldrich
2-Propylimidazole
92%, technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
110.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grau
technical grade
Ensaio
92%
pb
152-154 °C/15 mmHg (lit.)
pf
56-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1ncc[nH]1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)