Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
126-127 °C/10 mmHg (lit.)
pf
41-43 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6ClN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
chave InChI
GKJSZXGYFJBYRQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)