Documentos
374555
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
technical grade, 70%
Sinônimo(s):
DMP-30
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2NCH2]3C6H2OH
Número CAS:
Peso molecular:
265.39
Beilstein:
795751
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 21 °C)
Ensaio
70%
Impurezas
≤30% 2,6-bis(dimethylaminomethyl)phenol
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
pb
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)Cc1cc(CN(C)C)c(O)c(CN(C)C)c1
InChI
1S/C15H27N3O/c1-16(2)9-12-7-13(10-17(3)4)15(19)14(8-12)11-18(5)6/h7-8,19H,9-11H2,1-6H3
chave InChI
AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter