374539
Dimethyl chloromalonate
94%
Sinônimo(s):
1,3-Dimethyl 2-chloropropanedioate, 2-Chloro-malonic acid dimethyl ester, Chloropropanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl α-chloromalonate, Dimethyl 2-chloromalonate, Dimethyl 2-chloropropanedioate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
94%
forma
liquid
Impurezas
4-5% dimethyl dichloromalonate
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
pb
105-106 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C5H7ClO4/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2/h3H,1-2H3
chave InChI
LNBQBURECUEBKZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter