374423
3-Trimethylsiloxy-1-propyne
98%
Sinônimo(s):
(Propargyloxy)trimethylsilane, O-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol, Trimethyl(2-propynyloxy)silane, Trimethyl(propargyloxy)silane
About This Item
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
pb
52 °C/85 mmHg (lit.)
densidade
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OCC#C
InChI
1S/C6H12OSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3
chave InChI
ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup