Documentos Principais
373826
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Y(TMHD)3
About This Item
Fórmula linear:
Y(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número CAS:
Peso molecular:
638.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
core: yttrium
reagent type: catalyst
pf
173-175 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Y](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Y/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
chave InChI
PPRRRPCEDUWEHL-LWTKGLMZSA-K
Aplicação
A precursor for the formation of thin films of yttria by CECVD. The films have potential applications as electronic insulators, coatings, reaction barriers and superconducting materials.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhang, Y. Puddephatt, R.
Chemistry of Materials, 11, 148-148 (1999)
Artigos
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.