Key Documents
372609
Sigma-Aldrich
Calcium titanate
−325 mesh, 99%
Sinônimo(s):
CALCIUM TITANIUM OXIDE
About This Item
Fórmula linear:
CaTiO3
Número CAS:
Peso molecular:
135.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
forma
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
densidade
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Ti/q+2;;2*-1;
chave InChI
AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)