372129
2,4-Bis(α,α-dimethylbenzyl)phenol
95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
pb
206 °C/15 mmHg (lit.)
pf
63-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O/c1-23(2,18-11-7-5-8-12-18)20-15-16-22(25)21(17-20)24(3,4)19-13-9-6-10-14-19/h5-17,25H,1-4H3
chave InChI
FMUYQRFTLHAARI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)