371599
1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
170 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 25 mg/mL, clear (colorless to pink to purple)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)-n2nnnc2S
InChI
1S/C7H6N4OS/c12-6-3-1-5(2-4-6)11-7(13)8-9-10-11/h1-4,12H,(H,8,10,13)
chave InChI
MOXZSKYLLSPATM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)