Documentos Principais
370630
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-3′-(trifluoromethyl)acetophenone
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.130,00
R$ 1.130,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.130,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4COCF3
Número CAS:
Peso molecular:
242.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.130,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
65-67 °C/24 mmHg (lit.)
densidade
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4H
chave InChI
MDCHHRZBYSSONX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Preparation of 2,2,2-trifluoro-3′-(trifluoromethyl)acetophenone (3-trifluoromethyltrifluoroacetophenone) by Grignard synthesis using m-trifluoromethylbromo-benzene and trifluoroacetic acid has been reported.[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The reduction of aryl trifluoromethyl ketones by N-carbamoylmethyl-1, 4-dihydronicotinamide.
Stewart RK, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2497-2503 (1980)