Documentos Principais
369667
Supelco
(R)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
98%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
Número CAS:
Peso molecular:
252.62
Beilstein:
3591563
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
Ensaio
98%
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
pb
213-214 °C (lit.)
densidade
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m0/s1
chave InChI
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
doi:10.1038/nprot.2007.354
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thomas R Hoye et al.
Nature protocols, 2(10), 2451-2458 (2007-10-20)
This protocol details the most commonly used nuclear magnetic resonance (NMR)-based method for deducing the configuration of otherwise unknown stereogenic, secondary carbinol (alcohol) centers (R1R2CHOH (or the analogous amines where OH is replaced by NH2)). This 'Mosher ester analysis' relies