Documentos
369292
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-L-proline ethyl ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19NO2
Número CAS:
Peso molecular:
233.31
Beilstein:
5950140
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.15 mmHg ( 100 °C)
Ensaio
97%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D −62°, neat
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
densidade
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-17-14(16)13-9-6-10-15(13)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13H,2,6,9-11H2,1H3/t13-/m0/s1
chave InChI
FLASAKCDOWUBQX-ZDUSSCGKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter