Documentos Principais
369098
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
174.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
133-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
PKTSBFXIHLYGEY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and Herbicidal Activity of 3-Chloro-4-fluorobenzoylthiourea [J].
Chang-chun LIU.
Chemical World, 3, 010-010 (2006)