Documentos Principais
368962
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachloro-1,2-dimethyldisilane
96%
About This Item
Fórmula linear:
Cl4SiSi(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
228.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
0.88 psi ( 20 °C)
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
densidade
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](Cl)(Cl)[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl4Si2/c1-7(3,4)8(2,5)6/h1-2H3
chave InChI
JTBAMRDUGCDKMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)