Key Documents
368601
Sigma-Aldrich
Trioctyl trimellitate
99%
Sinônimo(s):
Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
About This Item
Fórmula linear:
C6H3-1,2,4-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]3
Número CAS:
Peso molecular:
546.78
Beilstein:
2683525
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
pb
414 °C (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
chave InChI
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)