Documentos Principais
368105
Sigma-Aldrich
3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5CH2O)2C6H3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
318.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
78-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C21H18O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
chave InChI
CHUAMRVJSRBRHT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde may be used in the synthesis of survivin dimerization modulators.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Somsundaram N Chettiar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(19), 5429-5433 (2013-08-24)
Survivin, a member of the inhibitor of apoptosis protein (IAP) family proteins, has essential roles in cell division and inhibition of apoptosis. Several clinical studies in cancer patients have shown that the elevated levels of survivin correlate with aggressiveness of