Documentos Principais
36755
Sigma-Aldrich
N-Methyldidecylamine
95%
Sinônimo(s):
DAMA-10, Didecylmethylamine
Selecione um tamanho
1 L
R$ 1.475,00
R$ 1.475,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 1.475,00
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)9]2NCH3
Número CAS:
Peso molecular:
311.59
Beilstein:
1765810
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.475,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.448
densidade
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H45N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-21H2,1-3H3
chave InChI
ATBNMWWDBWBAHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-Methyldidecylamine may be used in the synthesis of N,N-didecyl-N-methyl-N-(4-vinylbenzyl)ammonium chloride.[1] N-Methyldidecylamine (didecyl methylamine) may be employed as catalyst, for promoting cross-linking reaction.[2]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A novel twin-tailed hydrophobically associating copolymer: synthesis, characterization and solution properties.
Kuang W, et al.
Polymer Bull., 70(12), 3547-3562 (2013)
Polymer gels with broad temperature performance.
Lenhart JL, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 46(2), 1204-1204 (2005)