Documentos Principais
366390
Sigma-Aldrich
4-Propoxybenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
p -Propoxybenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2OC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
liquid crystal
pf
144-146 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)