36615
Dicyanocobyrinic acid heptamethyl ester
≥95.0%
Sinônimo(s):
Heptamethyl dicyano cobyrinate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0%
pf
124-125 °C (dec.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12[C@H](CC(=O)OC)[C@@](C)(CCC(=O)OC)C(N1[Co](C#N)C#N)=C(C)C3=NC(=CC4=NC(=C(C)C5=N[C@]2(C)[C@@](C)(CC(=O)OC)[C@@H]5CCC(=O)OC)[C@@](C)(CC(=O)OC)[C@@H]4CCC(=O)OC)C(C)(C)[C@@H]3CCC(=O)OC
InChI
1S/C52H73N4O14.2CN.Co/c1-28-43-31(17-20-37(58)65-10)48(3,4)35(54-43)25-34-30(16-19-36(57)64-9)50(6,26-41(62)69-14)46(53-34)29(2)44-32(18-21-38(59)66-11)51(7,27-42(63)70-15)52(8,56-44)47-33(24-40(61)68-13)49(5,45(28)55-47)23-22-39(60)67-12;2*1-2;/h25,30-33,47H,16-24,26-27H2,1-15H3;;;/q-1;;;+1/t30-,31-,32-,33+,47-,49-,50+,51+,52+;;;/m1.../s1
chave InChI
CPBDBBXBECBXRW-NTQATXMTSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)