Documentos Principais
365807
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
96%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CF3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
196.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
87-88 °C/38 mmHg (lit.)
densidade
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3O/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3,12H
chave InChI
SUIZARUATMVYRT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol is an organic building block.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)