Documentos
365467
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-1,4-Dibenzyloxy-2,3-butanediol
98%
Sinônimo(s):
(+)-(2R,3R)-1,4-Bis(benzyloxy)-2,3-butanediol, (+)-1,4-Di-O-benzyl-D-threitol, 1,4-Di-O-benzyl-D-threitol
About This Item
Fórmula linear:
[C6H5CH2OCH2CH(OH)]2
Número CAS:
Peso molecular:
302.36
Beilstein:
3557415
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +6°, c = 5 in chloroform
pf
55-57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](COCc1ccccc1)[C@H](O)COCc2ccccc2
InChI
1S/C18H22O4/c19-17(13-21-11-15-7-3-1-4-8-15)18(20)14-22-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-20H,11-14H2/t17-,18-/m1/s1
chave InChI
YAVAVQDYJARRAU-QZTJIDSGSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3