365181
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
108-110 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.ONCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
chave InChI
YSNXOQGDHGUKCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?