Documentos Principais
365106
Sigma-Aldrich
Bismuth strontium calcium copper oxide
powder, 5 μm
Sinônimo(s):
BSCCO 2212
About This Item
Fórmula linear:
Bi2Sr2CaCu2O8+X(x=0.15-0.20)
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
tamanho de partícula
5 μm
densidade
6.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ca].O=[Cu].O=[Cu].O=[Sr].O=[Sr].O=[Bi]O[Bi]=O.O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/4Bi.Ca.2Cu.11O.2Sr
chave InChI
SCYGCYNQMSDOOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)