Documentos
364045
Sigma-Aldrich
Ethyl-1-propenyl ether, mixture of cis and trans
98%
Sinônimo(s):
1-Ethoxypropene
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCH=CHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
1735974
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
pb
67-76 °C (lit.)
densidade
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO\C=C\C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
chave InChI
XDHOEHJVXXTEDV-HWKANZROSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup