363448
4-Chlorobutyrophenone
technical grade
Sinônimo(s):
γ-Chlorobutyrophenone, 4-Chloro-1-phenyl-1-butanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO/c11-8-4-7-10(12)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
chave InChI
GHEFQKHLHFXSBR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup