Key Documents
36340
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloropropionic acid
≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CHClCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
142.97
Beilstein:
1721427
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
pf
48-52 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
chave InChI
GKFWNPPZHDYVLI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)