Documentos Principais
362913
Sigma-Aldrich
N-Z-L-proline methyl ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
263.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]22/D −36.8°, neat
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.5217 (lit.)
densidade
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c1-18-13(16)12-8-5-9-15(12)14(17)19-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7,12H,5,8-10H2,1H3/t12-/m0/s1
chave InChI
BLQYEDXWEDWCNJ-LBPRGKRZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)