Documentos Principais
362247
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene
98%
Sinônimo(s):
Dimethallyl
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(CH3)CH2CH2C(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
110.20
Beilstein:
1697948
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
p.e.
114 °C (lit.)
pf
−75 °C (lit.)
densidade
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)CCC(C)=C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
chave InChI
DSAYAFZWRDYBQY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)