Documentos Principais
362174
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)dichloropalladium(II)
98%
Sinônimo(s):
Dichloro (norbornadiene)palladium(II), NSC 176915, PdCl2(nbd)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8Cl2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
269.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
260 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2
InChI
1S/C7H8.2ClH.Pd/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;;;/h1-4,6-7H,5H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
BNCRZJHZZCMDNP-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst for:
  • Aerobic kinetic resolution of secondary alcohols
  • Kinetic oxidative resolution of 1-phenyl ethanol
  • Oxidative kinetic resolution-Claisen rearrangement sequence
  • Aerobic oxidation of secondary alcohols
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)