361771
3-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzyl isocyanate
95%, contains ≤200 ppm BHT as inhibitor
Sinônimo(s):
3-Isopropenyl-α,α′-dimethylbenzyl isocyanate, m -Isoprenyl-α,α′-dimethylbenzyl isocyanate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
838 °F
contém
≤200 ppm BHT as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
p.e.
268-271 °C (lit.)
densidade
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-10(2)11-6-5-7-12(8-11)13(3,4)14-9-15/h5-8H,1H2,2-4H3
chave InChI
ZVEMLYIXBCTVOF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?