Documentos Principais
360783
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2,6-diethylaniline)
99%
Sinônimo(s):
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetraethyldiphenylmethane
Selecione um tamanho
100 G
R$ 328,00
R$ 328,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 328,00
About This Item
Fórmula linear:
CH2[C6H2(C2H5)2NH2]2
Número CAS:
Peso molecular:
310.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 328,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
88-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N)c(CC)c2)cc(CC)c1N
InChI
1S/C21H30N2/c1-5-16-10-14(11-17(6-2)20(16)22)9-15-12-18(7-3)21(23)19(8-4)13-15/h10-13H,5-9,22-23H2,1-4H3
chave InChI
NWIVYGKSHSJHEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)