Documentos
360449
Sigma-Aldrich
Glicocolato de sódio
97%
Sinônimo(s):
N-(3α,7α,12α-trihidroxi-24-oxocolan-24-il)glicina, N-(carboximetil)amida de ácido 3α,7α,12α-trihidroxi-5β-colan-24-oico, N-Colilglicina, Ácido glicocólico
About This Item
Fórmula linear:
C26H42NO6Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
487.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3854517
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +30°, c = 1 in H2O
peso molecular
micellar avg mol wt 900(lit.)
número de agregação
1.9
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
pf
210-215 °C (subl.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
InChI
1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1
chave InChI
YWROUPFMHKARON-HJRQWJHVSA-M
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3