Documentos Principais
359599
Sigma-Aldrich
cis-4-Benzyloxy-2-buten-1-ol
≥95%
Sinônimo(s):
cis-2-Buten-1,4-diol-monobenzyl ether
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 1.153,00
R$ 1.153,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 1.153,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCH2CH=CHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
3605116
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.153,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
p.e.
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC\C=C/COCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-7,12H,8-10H2/b5-4-
chave InChI
CGLJRLXTVXHOLX-PLNGDYQASA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
cis-4-Benzyloxy-2-buten-1-ol may be used in the synthesis of cis-4-benzyloxybuten-2-ylamine via Mitsunobu reaction.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of Novel 3-Substituted Pyrrolo[2,3-b]quinoxalines via an Intramolecular Heck Reaction on an Aminoquinoxaline Scaffold.
Jie Jack Li
The Journal of organic chemistry, 64(22), 8425-8427 (2001-10-25)