359483
(Methylthio)acetic acid
99%
Sinônimo(s):
(Methylmercapto)acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
pb
130-131 °C/27 mmHg (lit.)
pf
13-14 °C (lit.)
densidade
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
chave InChI
HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter