Documentos Principais
359122
Sigma-Aldrich
Iodine trichloride
97%
Sinônimo(s):
Trichloroiodine
Selecione um tamanho
50 G
R$ 1.171,00
R$ 1.171,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 1.171,00
About This Item
Fórmula linear:
ICl3
Número CAS:
Peso molecular:
233.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.171,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
chave InChI
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Iodine trichloride (ICl3) is an inorganic compound that is commonly used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is also used in the halogenation of organic compounds, and oxidative cleavage of carbon-carbon bonds.
Aplicação
Iodine trichloride can be used:     
  • In the halogenation of aromatic compounds to prepare corresponding chlorinated derivatives.      
  • To oxidize primary and secondary alcohols to aldehydes and ketones.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Piridina anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270970
Piridina