Documentos Principais
359017
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
98%
Sinônimo(s):
cis,cis-1,3,5-Trihydroxycyclohexane, cis-Phloroglucitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O3 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Beilstein:
2203732
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
108-111 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O[C@H]1C[C@@H](O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C6H12O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h4-9H,1-3H2;2*1H2/t4-,5+,6-;;
chave InChI
MAPLMYMZLRIJSP-XHTDGWPASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)