Documentos Principais
35246
Sigma-Aldrich
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene
technical, ≥95% (GC)
Sinônimo(s):
1,3-Dichloro-2-dichloromethylbenzene, 2,6-Dichlorobenzal chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4Cl4
Número CAS:
Peso molecular:
229.92
Beilstein:
908809
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥95% (GC)
índice de refração
n20/D 1.588
p.e.
124-126 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.520 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,7H
chave InChI
QQPXXHAEIGVZKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene is a halogenated hydrocarbon.
Aplicação
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)