Key Documents
349615
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropionitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(OC2H5)2CN
Número CAS:
Peso molecular:
143.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
pb
60 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)(OCC)C#N
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-9-7(3,6-8)10-5-2/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
QPFCLGADWIWYFW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,2-Diethoxypropionitrile can be prepared by the reaction of orthoacetic acid ethyl ester with HCN.
Aplicação
2,2-Diethoxypropionitrile may be used in the synthesis of [2H4]-acetyl-2-thiazoline. It may be used in the synthesis of 2-acetyl-2-thiazoline by condensation reaction with cysteamine, followed by the hydrolysis.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Quantification of character-impact odour compounds of roasted beef.
Cerny C and Grosch W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 196(5), 417-422 (1993)
Evaluation of potent odorants in roasted beef by aroma extract dilution analysis.
Cerny C and Grosch W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 194(4), 322-325 (1992)