Documentos Principais
348376
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
95%
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
203.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
densidade
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO2/c9-8(10,11)14-7-4-2-1-3-6(7)12-5-13/h1-4H
chave InChI
CTMGYQHKKIEXKF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)